CAD7923
Animal feeding needle, non-sterile, reusable, type 304 SS
straight, size 16G, L × diam. 2 in. × 3 mm , ball
About This Item
Kod UNSPSC:
42142609
NACRES:
NB.03
Polecane produkty
rozmiar
16G
opakowanie
pkg of 12 ea
dł. × śr.
2 in. × 3 mm , ball
Powiązane kategorie
Cechy i korzyści
- Stały kształt z rurki ze stali nierdzewnej
- Kulki ze stali nierdzewnej
- Możliwość czyszczenia i ponownego użycia w razie potrzeby
- Niesterylne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
CAD7923-12EA | 4061832518190 |