Kluczowe dokumenty
CAD7904
Animal feeding needle, non-sterile, reusable, type 304 SS
straight, size 18G, L × diam. 1.5 in. × 2.25 mm , ball
About This Item
Kod UNSPSC:
42142609
NACRES:
NB.03
rozmiar
18G
opakowanie
pkg of 12 ea
dł. × śr.
1.5 in. × 2.25 mm , ball
Cechy i korzyści
  • Fixed shape from stainless steel tubing
  • Stainless steel balls
  • Can be cleaned and reused as needed
  • Non-sterile
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)