Kluczowe dokumenty
CAD6529
1-way threaded end adapter (UTS)
FLL to 1/4-28 standard thread (316SS)
About This Item
Kod UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.03
opakowanie
pack of 5 ea
producent / nazwa handlowa
Cadence Science 6529
Opis ogólny
  • Platerowany mosiądz lub stal nierdzewna 316
  • Zgodność ze specyfikacją ISO 594
  • Końcowy montaż testowany w wodzie pod ciśnieniem 45 PSI
Female Lu erLock (FLL) - zawiera piastę z wypustkami do bezpiecznego dopasowania do gwintowanego męskiego Luer Lock.
1463 Female Luer Lock (MMFLL) - zaprojektowany i wyprodukowany w celu zmniejszenia zdzierania gwintów, które występuje, gdy metalowe adaptery są łączone z plastikowymi męskimi adapterami Luer Lock. Unikalna konstrukcja ułatwia czyszczenie i konserwację.
Male LuerLock (MLL) - męski adapter Luer z gwintowaną osłoną zapewniającą bezpieczne dopasowanie do żeńskiego adaptera Luer Lock.
Male Luer (ML) - męski adapter Luer pasujący do żeńskiego adaptera Luer.
Informacje prawne
Micro-Mate is a registered trademark of Cadence Science
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)