Merck
C73001
Sigma-Aldrich
5-Chlorovaleronitrile
98%
Synonim(y):
5-Chloropentanenitrile
About This Item
Wzór liniowy:
Cl(CH2)4CN
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
117.58
Beilstein:
1742079
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
98%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.446 (lit.)
gęstość
1.045 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
ClCCCCC#N
InChI
1S/C5H8ClN/c6-4-2-1-3-5-7/h1-4H2
Klucz InChI
JSAWFGSXRPCFSW-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Skull and crossbones
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
208.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
98 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Global Trade Item Number
SKUGTIN
C73001-25G4061838353313
C73001-5G