BR92824
BRAND® Erlenmeyer flask with beaded rim and graduation, wide mouth
volume 100 mL
Synonim(y):
Erlenmeyer flasks, Flasks
About This Item
Kod UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
Polecane produkty
Materiały
borosilicate glass
flat bottom
Połączenie
joint neck34 mm
sterylność
non-sterile
Właściwości
without cap
opakowanie
pack of 10 ea
producent / nazwa handlowa
BRAND 92824
pojemność
100 mL
100 mL
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Kolba Erlenmeyera 1191 ze ściętym brzegiem i podziałką to wysokiej jakości naczynie laboratoryjne przeznaczone do wszechstronnego użytku w zastosowaniach chemicznych i biologicznych. Wykonana ze szkła Boro 3.3 kolba spełnia normy DIN ISO 24450, zapewniając trwałość i niezawodność w różnych środowiskach laboratoryjnych.
Cechy i korzyści
- Dobra odporność mechaniczna
- Łatwość czyszczenia
- Różnorodne zastosowania
Inne uwagi
Przeglądaj wszystkie kolby Erlenmeyera
Informacje prawne
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
BR92824-10EA | 4061831861808 |