BR92717
BRAND® Erlenmeyer flask with beaded rim and graduation, narrow mouth
volume 50 mL
Synonim(y):
Erlenmeyer flasks, Flasks
About This Item
Kod UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
Polecane produkty
Materiały
borosilicate glass
flat bottom
Połączenie
joint neck22 mm
sterylność
non-sterile
Właściwości
without cap
opakowanie
pack of 10 ea
producent / nazwa handlowa
BRAND 92717
pojemność
50 mL
50 mL
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Kolba Erlenmeyera 1191 z koralikowym brzegiem i podziałką to wysokiej jakości naczynie laboratoryjne przeznaczone do wszechstronnego użytku w zastosowaniach chemicznych i biologicznych. Wykonana ze szkła Boro 3.3 kolba spełnia normy DIN ISO 1773, zapewniając trwałość i niezawodność w różnych środowiskach laboratoryjnych.
Cechy i korzyści
- Dobra odporność mechaniczna
- Łatwość czyszczenia
- Różnorodne zastosowania
Inne uwagi
Przeglądaj wszystkie kolby Erlenmeyera
Informacje prawne
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
D210404-25G | 4061833561584 |
D210404-500G | 4061833561591 |
D210404-5G | |
D4630-10G | |
D4630-1KG | 4061833565568 |
D4630-50G | |
D4630-100G | 4061833565551 |
D4630-25G | |
D4630-500G | 4061833553473 |
D4630-5G | |
D210404-100G | 4061833561577 |
BR92717-10EA | 4061831861716 |