BR90254
BRAND® ETFE beaker with spout, low form
volume 500 mL, with graduation
Synonim(y):
Beakers, Plastics
About This Item
Kod UNSPSC:
41121803
NACRES:
NB.43
Polecane produkty
Materiały
ETFE
Właściwości
with graduation
producent / nazwa handlowa
BRAND 90254
pojemność
500 mL
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Wykonana z wysokiej jakości ETFE (etylenu-tetrafluoroetylenu), ta półprzezroczysta zlewka oferuje doskonałą odporność chemiczną, dzięki czemu idealnie nadaje się do przenoszenia różnych substancji w warunkach laboratoryjnych. Niski kształt zapewnia stabilność i łatwość użytkowania, umożliwiając skuteczne mieszanie i nalewanie płynów. Wyraźnie zaznaczone podziałki ułatwiają dokładne odmierzanie płynów, zapewniając precyzję w eksperymentach i recepturach. Obręcz z wypustkami zwiększa wytrzymałość i zapewnia wygodny uchwyt, dzięki czemu obsługa jest bezpieczniejsza i bardziej wydajna.
Inne uwagi
Przeglądaj wszystkie zlewki plastikowe
Informacje prawne
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
BR90254-1EA | 4061831861488 |