BR782031
BRAND® microplate BRANDplates®, cellGrade Plus
size 96 wells, size 330 μL, flat bottom, black, with transparent bottom
Synonim(y):
BRANDplates®, Cell culture, Microplates, Tissue culture, cellGradeplus
About This Item
Polecane produkty
Materiały
black wells
flat bottom
polystyrene
sterylność
sterile
Właściwości
lid
skirt (F-bottom)
opakowanie
pack of 50 ea
pkg of (individually packed)
producent / nazwa handlowa
BRAND 782031
rozmiar
330 μL
96 wells
pojemność robocza
330 μL
kolor
black, with transparent bottom
Opis ogólny
Cechy i korzyści
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)