BR781910
BRAND® microplate BRANDplates®, inertGrade
size 96 wells, size 330 μL, flat bottom, white, with transparent bottom
Synonim(y):
BRANDplates®, Cell culture, Microplates, Tissue culture, inertGrade
About This Item
Polecane produkty
Materiały
flat bottom
polystyrene
white wells
sterylność
sterile
Właściwości
lid
skirt (F-bottom, transparent bottom)
opakowanie
pack of 40 ea
producent / nazwa handlowa
BRAND 781910
rozmiar
330 μL
96 wells
pojemność robocza
330 μL
kolor
white, with transparent bottom
przydatność
suitable for (bacteriological assays)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Cechy i korzyści
- Optymalne powierzchnie dla optymalnych wyników
- Niezawodna jakość w pomieszczeniach czystych
- Testowane przez niezależne laboratoria
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
BR781910-40EA | 4061834132097 |