BR781610
BRAND® microplate BRANDplates®, pureGrade
size 96 wells, size 330 μL, flat bottom, white, with transparent bottom
Synonim(y):
96-well, BRANDplates®, Microplates, medium binding, plates, pureGrade
About This Item
Polecane produkty
Materiały
flat bottom
polystyrene
white wells
sterylność
non-sterile
Właściwości
lid: no
skirt Skirt (F-bottom)
opakowanie
pack of 100 ea
producent / nazwa handlowa
BRAND 781610
rozmiar
330 μL
96 wells
pojemność robocza
330 μL
kolor
white, with transparent bottom
typ wiązania
medium binding surface
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Cechy i korzyści
- Optimal surfaces for optimal results
- Tested by independent laboratories
- BRANDplates® pureGrade microtitration plates are manufactured from high purity, crystal-clear polystyrene.
- Cleanroom production ensures the best possible cleanliness.
- Medium binding, non-treated, non-sterile surface
- BIO-CERT® CERTIFIED QUALITY: Free of human DNA, RNase, DNase and Pyrogens
- Best suited for homogenous assays, screening, and storage.
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)