Kluczowe dokumenty
BR781720
BRAND® microplate BRANDplates®, immunoGrade
size 96 wells, size 330 μL, round bottom, transparent
Synonim(y):
BRANDplates®, Immunology, Microplates, high binding, immunoGrade
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.22
Materiały
colorless wells
polystyrene
round bottom
sterylność
non-sterile
Właściwości
lid: no
skirt (U-bottom)
opakowanie
pack of 100 ea
producent / nazwa handlowa
BRAND 781720
rozmiar
330 μL
96 wells
pojemność robocza
330 μL
kolor
transparent
przydatność
suitable for (bacteriological assays)
typ wiązania
high binding surface
Opis ogólny
Mikropłytka 1191 8108 ImmunoGrade została specjalnie zaprojektowana pod kątem wysokiej zdolności wiązania, zoptymalizowanej pod kątem immobilizacji IgG. Ta mikropłytka zapewnia doskonałe wiązanie dla cząsteczek o mieszanych regionach hydrofilowych i hydrofobowych, dzięki czemu jest wybierana do większości standardowych testów ELISA i testów immunologicznych na fazie stałej. Porównywalna z płytkami o wysokim wiązaniu innych producentów, jest wykonana z trwałego polistyrenu (PS) i jest niesterylna. Dodatkowo posiada certyfikat 1179 CERTIFIED QUALITY, który gwarantuje, że jest wolna od ludzkiego DNA, RNazy, DNazy i pirogenów, co czyni ją idealną do wrażliwych zastosowań w badaniach i diagnostyce. Ta mikropłytka jest niezbędnym narzędziem do uzyskiwania wiarygodnych i powtarzalnych wyników w testach immunologicznych.
Cechy i korzyści
  • Optymalne powierzchnie dla optymalnych wyników
  • Niezawodna jakość w pomieszczeniach czystych
  • Testowane przez niezależne laboratoria
Informacje prawne
BIO-CERT is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
BRANDplates is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)