Kluczowe dokumenty
BR781365
BRAND® 96-well PCR plate
semi-skirted, white, cut corner H12, for LightCycler®
Synonim(y):
PCR, PCR Plates, Plates
About This Item
Kod UNSPSC:
41106300
NACRES:
NB.22
Materiały
polypropylene
white
opis
D-Nase/R-Nase, DNA-free, suitable for qPCR
sterylność
non-sterile
Właściwości
skirt
(semi-skirted)
black coding (includes sealing film)
for LightCycler®
opakowanie
pack of 50 ea
producent / nazwa handlowa
BRAND 781365
metody
PCR: suitable
rozmiar
96 well
typ wiązania
non-treated surface
Opis ogólny
Płytki PCR składające się z 96 probówek PCR (0,2 ml) z kodowaniem alfanumerycznym. Ultracienka konstrukcja ścianek ułatwia szybki i stały transfer ciepła. Gładka powierzchnia wewnętrzna probówki minimalizuje wiązanie enzymów i kwasów nukleinowych. Podniesione krawędzie studzienek chronią przed zanieczyszczeniem krzyżowym i zapewniają szczelne zamknięcie, szczególnie w połączeniu z nowymi matami uszczelniającymi BRAND. Ponadto maty uszczelniające można łatwo przebić standardowymi końcówkami do pipet. Płytki PCR mogą być również uszczelniane tradycyjnymi samoprzylepnymi foliami uszczelniającymi. Na życzenie dostępne są płytki z kodem kreskowym.
Cechy i korzyści
  • 1191 płytek PCR składających się z 96 probówek PCR (0,2 ml) z kodowaniem alfanumerycznym.
  • Ultracienka konstrukcja ścianek ułatwia szybki i stały transfer ciepła.
  • Gładka powierzchnia wewnętrzna probówki minimalizuje wiązanie enzymów i kwasów nukleinowych.
  • Podniesione krawędzie studzienek chronią przed zanieczyszczeniem krzyżowym i zapewniają szczelne zamknięcie, szczególnie w połączeniu z nowymi matami uszczelniającymi BRAND.
  • Ponadto maty uszczelniające można łatwo przebić standardowymi końcówkami do pipet.
  • Płytki PCR mogą być również uszczelniane tradycyjnymi samoprzylepnymi foliami uszczelniającymi.
  • Na życzenie dostępne są płytki z kodem kreskowym.
  • Odpowiednie do wszystkich standardowych termocyklerów.
  • Kompatybilne z paskami zakrywającymi i foliami uszczelniającymi w celu ochrony przed parowaniem i zanieczyszczeniem.
  • Idealne do zastosowań PCR i qPCR.
  • Płytki z pełnym kołnierzem są idealne do automatyzacji ze względu na ich sztywność.
  • Płytki bez kołnierza zapewniają wysoką elastyczność.
Informacje prawne
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
LightCycler is a registered trademark of Roche
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)