Kluczowe dokumenty
BR780761
BRAND® micro tubes without tamper-evident screw cap
capacity 1.5 mL, self-standing bottom, non-sterile
Synonim(y):
Micro Tubes with Screw caps, Microcentrifuge Tubes, Tubes
About This Item
Kod UNSPSC:
41121702
NACRES:
NB.11
Materiały
colorless tube
polypropylene tube
self-standing bottom
sterylność
non-sterile
opakowanie
pack of 1000 ea
producent / nazwa handlowa
BRAND 780761
pojemność
1.5 mL
probówka śr.
13 mm
Opis ogólny
Zakres roboczy: od -196 °C do +121 °C. Autoklawowalny w 121 °C (2 bar), wg. DIN EN 285.
Informacje prawne
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)