Kluczowe dokumenty
BR778312
BRAND® centrifuge tube, beaded rim
volume 15 mL, conical bottom, graduated
Synonim(y):
Centrifuge tubes, Tubes
About This Item
Kod UNSPSC:
41121703
NACRES:
NB.11
Materiały
AR-Glass
conical bottom
sterylność
non-sterile
Właściwości
RCF 3,500 × g
graduated
opakowanie
pack of 10
producent / nazwa handlowa
BRAND 778312
pojemność
15 mL
Informacje prawne
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)