Kluczowe dokumenty
BR76005
BRAND® spring clip
size 6 mm , Grip, size, bore 2.5 mm
Synonim(y):
Clips, Spring clips, Tubing
About This Item
Kod UNSPSC:
41100000
NACRES:
NB.51
Materiały
zinc-plated steel
opis
zinc/PE-coated steel
producent / nazwa handlowa
BRAND 76005
otwór
2.5 mm
rozmiar
6 mm , Grip
Opis ogólny
Spring steel, coated with zinc and polyethylene. Non-scratching, good chemical resistance. For wall mounting of cylindrical apparatus components, e.g., pipes, tubing, etc.
Informacje prawne
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)