Kluczowe dokumenty
Z512141
Sigma-Aldrich
Serrated natural rubber septa
white rubber, bottom O.D. 23 mm, fits neck I.D., 20.5 mm, ST/NS: 24/40
Synonim(y):
Uszczelka z kauczuku naturalnego
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
eCl@ss:
32119211
NACRES:
NB.35
Materiały
white rubber
zastosowanie
ST/NS: 24/40
Właściwości
fits neck I.D. 20.5 mm
opakowanie
package of 100
śr. zewn. dna
23 mm
Opis ogólny
Zatyczki z kauczuku naturalnego są stosowane jako tymczasowe zamknięcia w chemii, farmacji, badaniach i rozwoju oraz biologii. Te dostępne na rynku septa zostały opracowane do ogólnych zastosowań i są używane głównie w laboratoriach jako zamknięcia do szklanych naczyń, probówek i kaniulacji wrażliwych na powietrze chemikaliów.
Closure has a turnover flange molded to grip outside of container neck, promoting a double seal in conjunction with annular serrations on a hollow plug. Annular serrations depress themselves against the inside wall of the bottle neck, making each serration a suction sealing point.
Note: For extra security when using large bore transfer needles, fasten septum to bottle or flask opening with a wrap-it tie. See ties and accessory tool listings on next page.
Cechy i korzyści
  • Precyzyjne dopasowanie
  • Brak zanieczyszczeń
  • Bezpieczeństwo i wydajność
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)