Kluczowe dokumenty
Z512133
Sigma-Aldrich
Serrated natural rubber septa
red rubber, bottom O.D. 23 mm, fits neck I.D., 20.5 mm, ST/NS: 24/40
Synonim(y):
Uszczelka z kauczuku naturalnego
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
eCl@ss:
32119211
NACRES:
NB.35
Materiały
red rubber
zastosowanie
ST/NS: 24/40
Właściwości
fits neck I.D. 20.5 mm
opakowanie
package of 100
śr. zewn. dna
23 mm
Opis ogólny
Closure has a turnover flange molded to grip outside of container neck, promoting a double seal in conjunction with annular serrations on a hollow plug. Annular serrations depress themselves against the inside wall of the bottle neck, making each serration a suction sealing point.
Note: For extra security when using large bore transfer needles, fasten septum to bottle or flask opening with a wrap-it tie. See ties and accessory tool listings on next page.
Zastosowanie
Ząbkowane przegrody z kauczuku naturalnego nadają się do tymczasowego zamykania połączeń wyrobów szklanych, probówek, butelek, probówek do magnetycznego rezonansu jądrowego (NMR), ampułek i technik kaniulacji w chemii wrażliwej na powietrze.
Cechy i korzyści
  • Przegrody z kauczuku naturalnego są wykonane z kauczuku naturalnego o niskiej gęstości /USA/.
  • Stosowane do ochrony przed łagodnymi rozpuszczalnikami organicznymi i roztworami wodnymi.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)