Kluczowe dokumenty
BR73719
BRAND® filter flask, glass, with lateral socket
capacity 500 mL
Synonim(y):
Bottles, Filter flask, Glass
About This Item
Kod UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.24
Materiały
borosilicate glass
flat bottom flask
Połączenie
joint ST/NS neck33.7 mm
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
BRAND 73719
pojemność butelki
500 mL
pojemność
500 mL
pojemność lejka
500 mL
śr. szyjki
33.7 mm
Opis ogólny
Kolba filtrująca 1191 z bocznym gniazdem to wysokiej jakości naczynie laboratoryjne zaprojektowane z myślą o wydajnych procesach filtracji. Wykonana ze szkła Boro 3.3 kolba spełnia normy DIN 12476 i ISO 6556, zapewniając trwałość i niezawodność w różnych zastosowaniach laboratoryjnych. Wyposażona w boczne gniazdo do przewodów próżniowych o średnicy zewnętrznej 15-18 mm, ułatwiające wydajną filtrację próżniową i transfer cieczy.
Informacje prawne
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)