BR709133
BRAND® disposable BLAUBRAND® micropipettes, intraEND
tube capacity 50 μL
Synonim(y):
Micropipettes, Pipettes, intraEND
About This Item
Kod UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.01
Polecane produkty
Właściwości
DE-M marking, To Contain
opakowanie
pack of 1000 ea (4 boxes of 250)
producent / nazwa handlowa
BRAND 709133
Długość
32 mm
pojemność probówki
50 μL
Opis ogólny
Oznaczenie DE-M certyfikowane dla objętości większych niż 5 μl. Objętość określona przez wypełnienie od końca do końca. Skalibrowany do zawartości (TC, In).
Informacje prawne
BLAUBRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)