Kluczowe dokumenty
BR708744
BRAND® disposable BLAUBRAND® micropipettes, intraMark
tube capacity 100 μL, blue
Synonim(y):
Micropipettes, Pipettes, intraMARK
About This Item
Kod UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.01
Materiały
blue
Właściwości
DE-M marking, To Contain
opakowanie
pack of 1000 ea (4 boxes of 250)
producent / nazwa handlowa
BRAND 708744
Długość
125 mm
pojemność probówki
100 μL
Opis ogólny
DIN ISO 7550. Oznaczenie DE-M dla objętości większych niż 5 µl. Skalibrowany do zawartości (TC, In). Kod kolorystyczny zgodny z ISO dla wyraźnej identyfikacji.
Informacje prawne
BLAUBRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)