BR705928
BRAND® Transferpette® S Multichannel Pipette
capacity (10-100 μL), 12-channel, adjustable volume, M12-100, DE-M
Synonim(y):
Pipety, Pipety tłokowe, Transferpettor, Zasada wyporu dodatniego, Zestaw naprawczy
About This Item
Polecane produkty
Właściwości
12-channel adjustable volume
opakowanie
case of 1 ea
producent / nazwa handlowa
BRAND 705928
pojemność
(10-100 μL)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Overview- Volume range of single-channel pipette: from 0.1 μl to 10 ml- Volume range of multi-channel pipette: from 0.5 μl to 300 μl- Short stroke and low operating forces- Universal tip cone- Completely autoclaving at 121 μC- One-hand operation for right- and left-handed users- Color code on volume adjustment wheel, shaft and volume-change protection- Easy insertion and ejection of tips due to O-rings on multi-channel pipettes- Can be calibrated easily and without tools thanks to Easy Calibration technology- Slim shaft for sampling from narrow vessels (centrifuge tubes)- Operating temperature from +15 μC to +40 μC- Vapor pressure up to 500 mbar- Viscosity up to 260 mPa s
Efficient: One-hand operation
Flexible: ergonomic design for all hand sizes
Reliable: volume-change protection prevents accidental adjustments
Cechy i korzyści
- Wydajność: obsługa jedną ręką
- Elastyczność: ergonomiczna konstrukcja dla wszystkich rozmiarów dłoni
- Niezawodność: zabezpieczenie przed przypadkową zmianą głośności
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
BR705928-1EA | 4061841857358 |