Kluczowe dokumenty
BR4630241
BRAND® Dispensette® S Organic, Fixed-volume bottle-top dispenser
volume 10 mL, with recirculation valve
About This Item
Kod UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.01
Właściwości
DE-M marking
with recirculation valve
producent / nazwa handlowa
BRAND 4630241
pojemność
10 mL
dopasowywanie
(GL 28/S 28)
GL 32
GL 38
S 40
Opis ogólny
Dispensette S Organic jest idealny do dozowania rozpuszczalników organicznych i kwasów
Cechy i korzyści
  • Wyjątkowo łatwe napełnianie i dozowanie
  • Łatwe napełnianie dzięki zoptymalizowanym kanałom przepływu
  • Szybka i bezpieczna regulacja objętości dzięki wewnętrznej szynie z nacięciami
Inne uwagi
Stała objętość - do standardowych zastosowań. Prosta regulacja kalibracji za pomocą dołączonego narzędzia.
Informacje prawne
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Dispensette is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Protokoły
This article provides testing instructions for BRAND Dispensette® S bottle-top liquid dispenser according to the standard ISO DIS 8655.
Niniejszy artykuł zawiera instrukcje testowania butelkowego dozownika płynów BRAND Dispensette® S zgodnie z normą ISO DIS 8655.