BR30900
BRAND® rotary pipette stand for 94 pipettes
D × H 230 mm × 450 mm
Synonim(y):
Pipette Trays, Trays
About This Item
Kod UNSPSC:
41122801
NACRES:
NB.51
Polecane produkty
Materiały
polypropylene
Właściwości
Holds 94 x pipettes
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
BRAND 30900
śr. × wys.
230 mm × 450 mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Stojak na pipety 1191 został zaprojektowany tak, aby pomieścić do 94 pipet o różnych rozmiarach, zapewniając uporządkowane i wydajne rozwiązanie dla środowisk laboratoryjnych. Wykonany z wytrzymałego polipropylenu (PP), ten obrotowy model posiada dodatkowy obrotowy mechanizm resetowania końcówek, który chroni końcówki pipet przed uszkodzeniem i zanieczyszczeniem. Nadaje się do wszystkich pipet z podziałką i pipet jednoznakowych, zapewniając wszechstronność użytkowania. Lekko zakrzywiona krawędź podstawy stojaka pomaga zatrzymać kapiące płyny, utrzymując przestrzeń roboczą w czystości i porządku. Ten praktyczny stojak na pipety zwiększa dostępność i wydajność, dzięki czemu jest niezbędnym akcesorium dla naukowców i techników w każdym laboratorium.
Informacje prawne
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)