Kluczowe dokumenty
HS120575
Montowany na ścianie uniwersalny stojak na pipety
About This Item
Kod UNSPSC:
41122801
NACRES:
NB.51
Właściwości
Holds 2 x pipettors
producent / nazwa handlowa
Heathrow Scientific HS120575
Opis ogólny
Uchwyt na pipety jest wyposażony w dwa uchwyty do montażu na ścianie, z których każdy może pomieścić dwie pipety i jest dostarczany z górnym i dolnym segmentem w różnych kolorach, które można łatwo wsunąć na miejsce. Umożliwia to laboratoriom kodowanie kolorami uchwytów do pipet w celu szybkiej identyfikacji lub spersonalizowanie uchwytu w wybranych kolorach.
Po zamontowaniu uchwyt do pipet może bezpiecznie pomieścić praktycznie każdą znaną markę pipety. Wkładki w górnych segmentach można dodawać lub usuwać, aby dopasować je do pipet o różnych szerokościach. Jednoręczne wyjmowanie lub wymiana pipet jest łatwa dzięki unikalnej konstrukcji segmentów, która obejmuje uchwyty trakcyjne, które pomagają wyśrodkować i utrzymać pipety w pozycji pionowej, co pomaga wyeliminować potencjalne zanieczyszczenia.
Idealny dla laboratoriów, które nie chcą być związane z konkretną marką pipet lub już używają wielu marek
Mieści 2 pipety jednokanałowe lub 2 pipety wielokanałowe lub kombinację obu.
Pipety są utrzymywane w pozycji pionowej, aby zapobiec zanieczyszczeniu Wkładki na górnych uchwytach można dodawać lub usuwać, aby dopasować je do różnych szerokości pipet Urządzenie nie jest autoklawowalne, ale można je czyścić wodą z mydłem lub zwykłymi laboratoryjnymi środkami dezynfekującymi.
  • Wykonane z ABS (akrylonitryl-butadien-styren)
  • Każde opakowanie zawiera dolne uchwyty: 2 niebieskie, 2 zielone, 2 przezroczyste i górne uchwyty: 2 niebieskie, 2 zielone, 1 fioletowy, 1 żółty
  • 2/pk
  • Zgłoszone do opatentowania w USA
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)