BR30613
BRAND® USP BLAUBRAND® volumetric pipettes, one-mark
capacity 15 mL, class AS, USP, DE-M
Synonim(y):
BLAUBRAND®, Bulb pipettes, USP
About This Item
Polecane produkty
Materiały
AR-Glass
Właściwości
class AS USP, DE-M
DE-M marking
opakowanie
pack of 6 ea
producent / nazwa handlowa
BRAND 30613
pojemność
15 mL
Opis ogólny
Cechy i korzyści
- BRAND® USP BLAUBRAND® 15 mL one mark volumetric pipette is made of chemically resistant glass for durability and precision.
- Computer-controlled, automated production line ensures maximum precision.
- High contrast blue enamel print represents the optimum combination of resistance and readability.
- The optimized flow of geometry in the tip ensures reliable liquid dispensing from the pipette.
- The mechanical resilience of the tip and its fire-polished edges ensures a long service life.
- Calibrated to deliver (TD, Ex).
- Wait time of 5 seconds.
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Przepraszamy, ale COA dla tego produktu nie jest aktualnie dostępny online.
Masz już ten produkt?
Protokoły
This page contains detailed information on working with and handling pipettes and pipetting aids.