Kluczowe dokumenty
BR27818
BRAND® BLAUBRAND® graduated pipette, calibrated to deliver (TD, EX)
camber 1 mL , with 0.1 mL subdivisions, type 2
Synonim(y):
BLAUBRAND®, Graduated Pipettes, Pipettes
About This Item
Kod UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.01
Materiały
AR-Glas®
agency
according to DIN 12 697
Właściwości
class AS
graduation
opakowanie
pack of 12
producent / nazwa handlowa
BRAND 27818
zakres pomiaru
accuracy: 0.1 mL
wygięcie
1 mL , with 0.1 mL subdivisions
Opis ogólny
AR-Glass®, DIN EN ISO 835. Type 3 (zero point at the top), totoal delivery. Graduations and inscriptions in high contrast blue enamel.
Informacje prawne
AR-Glas is a registered trademark of Schott AG
BLAUBRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Lot/Batch Number
Przepraszamy, ale COA dla tego produktu nie jest aktualnie dostępny online.
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Protokoły
This page contains detailed information on working with and handling pipettes and pipetting aids.