BR27506
BRAND® USP BLAUBRAND® class AS graduated pipette
capacity 1 mL
Synonim(y):
BLAUBRAND®, Graduated Pipettes, Pipettes, USP
About This Item
Polecane produkty
Materiały
AR-Glass
Właściwości
class AS
graduation
type 2 (nominal volume above)
opakowanie
pack of 12
producent / nazwa handlowa
BRAND 27506
zakres pomiaru
accuracy: 0.01 mL
pojemność
1 mL
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Cechy i korzyści
- 1191 USP 1185 klasa AS, pipeta z podziałką jest używana do dokładnego pomiaru instrumentów do precyzyjnych analiz.
- Wyprodukowana zgodnie z normą DIN EN ISO 835.
- Skalibrowana do dostarczania (TD, Ex).
- Czas oczekiwania 5 sekund.
- Zawiera certyfikat partii USP.
- Na życzenie dostępny również z indywidualnym certyfikatem USP lub certyfikatem kalibracji DAkkS.
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Protokoły
This page contains detailed information on working with and handling pipettes and pipetting aids.
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
BR27506-12EA | 4061831855340 |