BR23940
BRAND® Compact BLAUBRAND® Automatic Burette with Glass Bottle
class AS, DE-M, brown glass tube, volume 25 mL
About This Item
Polecane produkty
Materiały
PTFE stopcock (detachable)
borosilicate glass 3.3
brown glass tube
soda-lime glass bottle (with pumphead)
transparent PVC tube (filling tube)
Właściwości
class AS DE-M
subdivision 0.05 mL
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
BRAND 23940
zakres pomiaru
accuracy: ±0.03 mL
pojemność
25 mL
2000 mL capacity(bottle)