Key Documents
BR23829
BRAND® compact automatic SILBERBRAND burette, without support/clamp
volume 25 mL, with LDPE bottle and PVC filling tube
Synonim(y):
Automatic Burettes, Burettes, Compact Automatic Burettes, SILBERBRAND
About This Item
Kod UNSPSC:
41121808
NACRES:
NB.43
Materiały
borosilicate glass (5.4)
producent / nazwa handlowa
BRAND 23829
zakres pomiaru objętości
25 mL, accuracy: ±0.08 mL
pojemność
25 mL
Opis ogólny
The Modular Automatic Burette Concept! Fast to dismantle and easy to clean. Easy to repair - all individual components replaceable! Borosilicate glass 5.4, detachable PTFE stopcock. Calibrated to deliver (TD, Ex). 25 ml: Error limit according to class B, DIN EN ISO 385. 50 ml: DIN EN ISO 385, class B.
Informacje prawne
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)