BR148220
BRAND® funnel with internal fluting
diam. 65 mm, stem diam. × L 9 mm × 63 mm
Synonim(y):
Funnels
About This Item
Kod UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.43
Polecane produkty
producent / nazwa handlowa
BRAND 148220
Średnica
65 mm
trzon śr. × dł.
9 mm × 63 mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Lejek 1191 z wewnętrznym rowkowaniem jest przeznaczony do wydajnego przenoszenia i filtrowania cieczy w warunkach laboratoryjnych. Wykonany z wysokiej jakości polipropylenu (PP) lejek posiada krótki, szeroki trzon, który zwiększa szybkość przepływu i minimalizuje ryzyko zatkania. Wewnętrzne ryflowanie pozwala na lepszy ruch cieczy, zapewniając płynne i szybkie przenoszenie substancji.
Informacje prawne
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
BR148220-20EA | 4061831853865 |