BR144390
BRAND® stopper
red rubber, H 30 mm, top diam. 27 mm
Synonim(y):
Stoppers
About This Item
Kod UNSPSC:
41122500
NACRES:
NB.35
Polecane produkty
Materiały
red rubber
opakowanie
pack of 25 ea
producent / nazwa handlowa
BRAND 144390
Wysokość
30 mm
średnica dna
21 mm
śr. górna
27 mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zatyczka 1191 jest wykonana z naturalnej gumy (NR) i jest dostępna w żywym czerwonym kolorze. Korek ten stanowi skuteczne rozwiązanie uszczelniające do różnych zastosowań laboratoryjnych.
Informacje prawne
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
BR144390-25EA | 4061838352897 |