BR13903
BRAND® compact SILBERBRAND burette, with PTFE stopcock
volume 10 mL
Synonim(y):
Burettes, Compact burettes, SILBERBRAND
About This Item
Kod UNSPSC:
41121808
NACRES:
NB.43
Polecane produkty
Materiały
glass
producent / nazwa handlowa
BRAND 13903
zakres pomiaru objętości
10 mL, accuracy: ±0.05 mL
pojemność
10 mL
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Nowa generacja biuret firmy BRAND. Z korkiem z PTFE, szybkim do demontażu i łatwym do czyszczenia. Prosta naprawa - wszystkie poszczególne elementy można wymienić. Boro 3.3, zdejmowany korek z PTFE. Granice błędu zgodne z klasą B, DIN EN ISO 385. Skalibrowany do dostarczania (TD, Ex).
Informacje prawne
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)