BR122710
BRAND® Media Bottle
capacity 500 mL, borosilicate glass 3.3 bottle, polypropylene cap, pack of 4 ea
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
Polecane produkty
Materiały
borosilicate glass 3.3 bottle
polypropylene cap
round bottle
Połączenie
Joints threaded neck (GL56)
sterylność
non-sterile
Właściwości
graduations
with cap
opakowanie
pack of 4 ea
producent / nazwa handlowa
BRAND 122710
pojemność
500 mL
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Butelka 1191 Media Bottle została fachowo wykonana ze szkła Boro 3.3, zapewniającego doskonałą trwałość i odporność na naprężenia termiczne i chemiczne. Zaprojektowana z szyjką GL 56, butelka ta charakteryzuje się niską wysokością ułatwiającą przenoszenie i przechowywanie. Zakrętka z PP zapewnia bezpieczne, próżniowe uszczelnienie, dzięki czemu idealnie nadaje się do sterylnych zastosowań filtracyjnych. Butelka jest również wyposażona w wyraźną skalę do dokładnego pomiaru objętości, co zwiększa jej użyteczność w warunkach laboratoryjnych. Ta wszechstronna butelka na media jest niezbędna do przechowywania i przenoszenia różnych mediów i roztworów, zapewniając niezawodność i bezpieczeństwo podczas eksperymentów.
Cechy i korzyści
- Butelka i zakrętka wykonane z biologicznie obojętnego materiału
- Większa szyjka butelki i możliwość przechylenia butelki o 45° dla łatwego usuwania medium
- Kompatybilny z filtrami butelkowymi
Informacje prawne
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
BR122710-4EA | 4061835293858 |