Kluczowe dokumenty
BMSR20201520
Benchmark RotoMini Rotator Tube holder
to hold, 11 x 1.5/2.0
Synonim(y):
tube rotator, mini tube rotator, lab roller, mini lab roller, lab revolver, rotoflex, rotoflex, argos rotator, mini rotator
About This Item
Kod UNSPSC:
41122804
NACRES:
NB.11
Właściwości
to hold 11 x 1.5/2.0
producent / nazwa handlowa
Benchmark Scientific R2020-1520
Opis ogólny
Dodatkowe uchwyty na rurki pasujące do rotatora Benchmark RotoMini.
Zastosowanie
Mieszanie próbek w probówkach
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)