Kluczowe dokumenty
BAH500250409
SP Bel-Art® Glove Box Sleeved Gloves for 8 in. Glove Ports
size 9 medium
Synonim(y):
schowek
About This Item
Kod UNSPSC:
41122800
NACRES:
NB.43
Materiały
black neoprene
rozmiar
9 medium
opakowanie
pkg of 1 pair
producent / nazwa handlowa
Bel-Art H50025-0409
Opis ogólny
Jednoczęściowa, bezszwowa, gładka ochrona neoprenowa przed przenikaniem cieczy, gazów lub substancji stałych.
Cechy i korzyści
  • Nadaje się do użytku z pojemnikami na rękawice wyposażonymi w 8-calowe porty rękawic, w tym z pojemnikami na rękawice sid ENTRY H50026-0000.
  • Wymaga pierścieni zaciskowych (H50025-0320) do przytrzymania rękawic na miejscu
  • Sprzedawane w parach
Informacje prawne
Bel-Art is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)