BAH369401010
SP Bel-Art® Sterileware™ Long Handled Sampling Spoon
white polystyrene, nominal capacity 1.25 mL , ¼tsp, L × W 17.8 cm (7 in.) × 0.8125 in. (20 mm), sterile, pack of 10 ea (double bagged)
Synonim(y):
Lab Scoop, narzędzie dozujące, łyżka
About This Item
Polecane produkty
Materiały
white polystyrene
sterylność
sterile
opakowanie
pack of 10 ea (double bagged)
producent / nazwa handlowa
Bel-Art H36940-1010
dł. × szerokość
17.8 cm (7 in.) × 0.8125 in. (20 mm)
pojemność nominalna
1.25 mL , ¼tsp
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Cechy i korzyści
- Dziesięć indywidualnie zapakowanych łyżek jest zamkniętych w zewnętrznej torbie, aby stworzyć wiele warstw ochrony przed zanieczyszczeniami i gruzem.
- Idealne do użytku w wielostrefowych pomieszczeniach czystych
- Polistyren klasy FDA bezpieczny dla żywności, leków i kosmetyków
- Sterylność po napromieniowaniu promieniami gamma do SAL 10-6
- Oznaczenie partii dla dokładnego śledzenia partii
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)