BAH367180000
SP Bel-Art® Quaverette Micro-Blade Vibrating Spatula
stainless steel blade
Synonim(y):
łyżka
About This Item
Kod UNSPSC:
41122800
NACRES:
NB.43
Polecane produkty
Materiały
stainless steel blade
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Bel-Art H36718-0000
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Dokładne dodawanie cennych materiałów w razie potrzeby. Obracanie zębatego pokrętła kciuka wprawia w drgania szpatułkę z zakrzywioną końcówką, zapewniając kontrolę nad przenoszeniem z łopatki na szalkę wagi.
Cechy i korzyści
Dostępne z gładkim ostrzem ze stali nierdzewnej lub z brązową powłoką FEP
Powłoka jest zgodna z przepisami FDA dotyczącymi bezpośredniego kontaktu z żywnością; zmniejsza straty podczas przenoszenia.
Powłoka jest zgodna z przepisami FDA dotyczącymi bezpośredniego kontaktu z żywnością; zmniejsza straty podczas przenoszenia.
Informacje prawne
Bel-Art is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)