Merck
Wszystkie zdjęcia(5)
Kluczowe dokumenty
BAF378741001
SP Bel-Art® Sterileware Powder Thief
capacity × L 1 mL (0.03 oz) × 39.375 in. (100 cm), pack of 20 ea (individually wrapped)
Synonim(y):
sampler
About This Item
Kod UNSPSC:
41122800
NACRES:
NB.35
Materiały
high-density polyethylene
opakowanie
pack of 20 ea (individually wrapped)
producent / nazwa handlowa
Bel-Art F37874-1001
capacity × L
1 mL (0.03 oz) × 39.375 in. (100 cm)
Opis ogólny
Dostępne w dwóch długościach, każda z czterema objętościami końcówek, te sterylne złodzieje proszków z łatwością pobierają próbki z wybranych miejsc w proszkach luzem. Używane przez firmy farmaceutyczne, spożywcze, kosmetyczne i chemiczne.
Cechy i korzyści
  • Wykonany z materiałów zgodnych z FDA i UE; bezpieczny do stosowania w żywności, lekach i kosmetykach
  • Złodziej z polietylenu o wysokiej gęstości (HDPE) zgrzewany termicznie w indywidualnej torebce polietylenowej
  • Sterylne napromieniowane promieniami gamma (SAL 10^-6)
  • Gotowe do jednorazowego użycia i utylizacji
  • Oznaczenie partii dla dokładnego śledzenia
Uwaga: Produkty sterylizowane nie podlegają zwrotowi.
  • Wykonane z materiałów zgodnych z wymogami FDA i UE; bezpieczne dla żywności, leków i kosmetyków
  • Złodziej z polietylenu o wysokiej gęstości (HDPE) zgrzewany termicznie w indywidualnej torebce polietylenowej
  • Sterylne napromieniowane promieniami gamma (SAL 10^-6) Gotowe do jednorazowego użycia i utylizacji
  • Oznaczenie partii dla dokładnego śledzenia
Uwaga: Produkty sterylizowane nie podlegają zwrotowi.
Informacje prawne
Bel-Art is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Sterileware is a trademark of SP Scienceware, a division of SP
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)