Kluczowe dokumenty
BAF378740450
SP Bel-Art® SterilewareCross-Sectional Liquid Samplers
capacity × L 80 mL (2¾ oz) × 45 cm (17.75 in.), pack of 20 ea (individually wrapped)
About This Item
Kod UNSPSC:
41122800
NACRES:
NB.35
Materiały
high-density polyethylene
opakowanie
pack of 20 ea (individually wrapped)
producent / nazwa handlowa
Bel-Art F37874-0450
śr. zewn.
0.875 in. (21 mm)
21 mm
wymiary otworu
0.25 in. (6 mm)
capacity × L
80 mL (2¾ oz) × 45 cm (17.75 in.)
Opis ogólny
Zintegrowany zawór tego sterylnego narzędzia zamyka się, gdy jest dociskany do dna pojemnika, zabezpieczając próbkę do pobrania. Próbkę można następnie przelać z górnej części narzędzia do pojemnika na próbki.
Cechy i korzyści
  • Zapewnia skuteczne pobieranie przekrojowych próbek płynów i lekkich kremów
  • Sięga do dna pojemnika, trzymając dłoń z dala od jego górnej części
  • Średnica pozwala na użycie przez otwór w beczce lub inne małe otwory
  • Wykonany z materiałów zgodnych z FDA i UE; bezpieczny do stosowania w żywności, lekach i kosmetykach
  • Próbniki z polietylenu o wysokiej gęstości (HDPE) zgrzewane w indywidualnych torebkach polietylenowych
  • Sterylne napromieniowane promieniami gamma (SAL 10^-6)
  • Oznaczenie partii dla dokładnego śledzenia
Uwaga: Produkty sterylizowane nie podlegają zwrotowi.
Informacje prawne
Bel-Art is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Sterileware is a trademark of SP Scienceware, a division of SP
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)