BAF370840008
SP Bel-Art® Round Microcentrifuge Floating Bubble Rack with Hold-Down Disk
to hold, 8 x 1.5ml Tubes
About This Item
Kod UNSPSC:
41122800
NACRES:
NB.43
Polecane produkty
Właściwości
fits beaker size 400 mL
to hold 8 x 1.5ml Tubes
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Bel-Art F37084-0008
śr. zewn.
2⁵/₈ in. (66 mm)
66 mm
otwór śr.
0.4375 in. (10.8 mm)
Opis ogólny
Zaprojektowany specjalnie do inkubacji probówek mikrowirówkowych o pojemności 1,5 ml, ten stojak zawiera dysk dociskowy, który utrzymuje stały nacisk na zakrętki probówek i zapobiega ich otwarciu podczas wewnętrznego rozprężania powietrza.
Cechy i korzyści
- Polipropylenowy dysk z gwintowanym uchwytem wkręca się w wypełniony pianką stojak 3655 z polimetylopentenu i mocno utrzymuje probówki na miejscu
- Stojak unosi się, a probówki mikrowirówkowe pozostają zanurzone na stałej głębokości (3/4")
- Długość nogi: 19 mm Możliwość sterylizacji parą wodną w temperaturze 121ºC (250ºF)
Informacje prawne
Bel-Art is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
TPX is a registered trademark of Mitsui Petrochemical Industries, Ltd.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)