BAF369751000
SP Bel-Art® Sterileware™ Powder Probe Samplers
white high-density polyethylene, capacity 200 mL (6.8 oz), L 38 in. (96.5 cm), sterile, pack of 20 ea (individually wrapped)
Synonim(y):
sampler
About This Item
Kod UNSPSC:
41122800
NACRES:
NB.35
Polecane produkty
Materiały
white high-density polyethylene
sterylność
sterile
opakowanie
pack of 20 ea (individually wrapped)
producent / nazwa handlowa
Bel-Art F36975-1000
Długość
38 in. (96.5 cm)
pojemność
200 mL (6.8 oz)
Opis ogólny
Sonda ta jest dostępna w dwóch wygodnych długościach i idealnie nadaje się do pobierania próbek przekrojowych proszku luzem. Używana przez firmy farmaceutyczne, spożywcze, kosmetyczne i chemiczne.
Cechy i korzyści
- Końcówka zawiera sypkie proszki wewnątrz sondy
- Wykonana z materiałów zgodnych z wymogami FDA i UE; bezpieczna dla żywności, leków i kosmetyków
- Sonda z polietylenu o wysokiej gęstości (HDPE) jest zgrzewana w indywidualnej torebce polietylenowej
- Sterylne, napromieniowane promieniami gamma (SAL 10^-6) Gotowe do jednorazowego użycia i utylizacji
- Oznaczenie partii dla dokładnego śledzenia Uwaga: Sterylizowane produkty nie podlegają zwrotowi
Informacje prawne
Bel-Art is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Sterileware is a trademark of SP Scienceware, a division of SP
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)