BAF369100500
SP Bel-Art® Sterileware™ Pharma Scoop
red polystyrene, nominal capacity 500 mL (17 oz), sterile, pack of 50 ea (individually wrapped)
Synonim(y):
Lab Scoop, łyżka
About This Item
Polecane produkty
Materiały
red polystyrene
sterylność
sterile
opakowanie
pack of 50 ea (individually wrapped)
producent / nazwa handlowa
Bel-Art F36910-0500
bowl H × L × W
2.625 in. (61 mm) × 5.125 in. (131 mm) × 3.875 in. (97 mm)
dł. rączki
4.625 in. (11.8 cm)
pojemność nominalna
500 mL (17 oz)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Cechy i korzyści
- Wysoki uchwyt utrzymuje rękę z dala od próbki
- Wykonane z materiałów zgodnych z wymogami FDA i UE; bezpieczne dla żywności, leków i kosmetyków
- Łyżki z wysokoudarowego polistyrenu (HIPS) zgrzewane w indywidualnych torebkach polietylenowych
- Sterylne napromieniowane promieniami gamma (SAL 10^-6) Gotowe do jednorazowego użycia i utylizacji
- Oznaczenie partii dla dokładnego śledzenia
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)