Kluczowe dokumenty
BAF175750007
Snap Cap Vials
capacity 26 mL
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.11
Materiały
colorless tube
flat bottom
polyethylene cap
polystyrene tube
white
sterylność
non-sterile
Właściwości
graduations: no
neck thread PUSH FIT
opakowanie
pack of 144 ea
producent / nazwa handlowa
Bel-Art F17575-0007
pojemność
26 mL
typ wiązania
non-treated surface
Opis ogólny
Rigid-wall styrene containers with tight fitting polyethylene snap-on caps. Glass-clear for complete visibility. Excellent for storing dry materials, powders, tablets, and more. Heavy walls for long service. Not for use at temperatures above 70 °C (158 °F).
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)