Kluczowe dokumenty
BAF196130000
SP Bel-Art® Wye (Y) Tubing Connectors
tubing I.D. 0.1875 in. (4.7 mm)
Synonim(y):
rurka, złącza, łącznik rurek
About This Item
Kod UNSPSC:
41122800
NACRES:
NB.43
opakowanie
pack of 12 ea
producent / nazwa handlowa
Bel-Art F19613-0000
dł. × szerokość
0.875 in. (21.4 mm) × 1.375 in. (35.3 mm)
śr. wewn. rurek
0.1875 in. (4.7 mm)
Opis ogólny
Złączki te zapewniają szczelne i bezpieczne połączenie między przewodami o tej samej średnicy wewnętrznej.
Cechy i korzyści
  • Wiele zacisków na ramię zapewnia dodatkowy kontakt między złączką a przewodem rurowym, co zwiększa siłę zacisku
  • Odporne chemicznie tworzywo polipropylenowe do użytku z szeroką gamą cieczy lub gazów
  • Dopuszczenie FDA do bezpośredniego kontaktu z żywnością, lekami i kosmetykami
  • Możliwość sterylizacji w autoklawie
Informacje prawne
Bel-Art is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)