BAF196060000
SP Bel-Art® “T” Shaped Tubing Connectors
tubing I.D. 0.375 in. (9.5 mm)
Synonim(y):
rurka, złącza, łącznik rurek
About This Item
Kod UNSPSC:
41122800
NACRES:
NB.43
Polecane produkty
opakowanie
pack of 12 ea
producent / nazwa handlowa
Bel-Art F19606-0000
dł. × szerokość
2.25 in. (56.4 mm) × 1.375 in. (35.3 mm)
śr. wewn. rurek
0.375 in. (9.5 mm)
Opis ogólny
Złącza mają wiele zadziorów na ramię, co zapewnia dodatkowy kontakt między złączką a rurką, zapewniając dodatkową siłę zacisku.
Cechy i korzyści
- Zapewnia szczelne, bezpieczne połączenie między odcinkami przewodów o tej samej średnicy wewnętrznej.
- Odporny chemicznie polipropylen do użytku z szeroką gamą cieczy lub gazów
- Klasa FDA do bezpośredniego kontaktu z żywnością, lekami i kosmetykami
- Możliwość sterylizacji w autoklawie
Informacje prawne
Bel-Art is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)