Kluczowe dokumenty
BAF146460000
SP Bel-Art® Urbanti High-Speed Filter Funnels
polymethylpentene, capacity 224 mL (7.6 oz)
Synonim(y):
clear funnel, filter funnel, hight speed filter, plastic funnel
About This Item
Kod UNSPSC:
41122800
NACRES:
NB.43
wys. całkowita:
7.625 in. (194 mm)
pojemność:
224 mL (7.6 oz)
stem L × O.D. × I.D.:
4.25 in. (108 mm) × 0.375 in. (10 mm) × 0.25 in. (7 mm)
top I.D. × O.D.:
3.9375 in. (100 mm) × 4.375 in. (111 mm)
Materiały:
polymethylpentene
producent / nazwa handlowa:
Bel-Art F14646-0000
Materiały
polymethylpentene
Właściwości
to hold 150 ‑ 185 mm
opakowanie
pack of 4 ea
producent / nazwa handlowa
Bel-Art F14646-0000
wys. całkowita
7.625 in. (194 mm)
pojemność
224 mL (7.6 oz)
stem L × O.D. × I.D.
4.25 in. (108 mm) × 0.375 in. (10 mm) × 0.25 in. (7 mm)
top I.D. × O.D.
3.9375 in. (100 mm) × 4.375 in. (111 mm)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Unsurpassed for non-vacuum, high-speed filtration, these clear funnels have internal helicoid ribs to increase the filtration speed.
Cechy i korzyści
  • Vertical outer ribs prevent airlock
  • Glass-clear
  • Autoclavable polymethylpentene plastic; unaffected by corrosive liquids
  • Heat resistant to 177ºC (350ºF)
Informacje prawne
Bel-Art is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)