Key Documents
BAF146440000
SP Bel-Art® Urbanti High-Speed Filter Funnels
polymethylpentene, capacity 76 mL (2.6 oz)
About This Item
Kod UNSPSC:
41122800
Materiały
polymethylpentene
Właściwości
to hold 110 ‑ 125 mm
opakowanie
pack of 6 ea
producent / nazwa handlowa
Bel-Art F14644-0000
wys. całkowita
5.3125 in. (135 mm)
pojemność
76 mL (2.6 oz)
stem I.D. × L × O.D.
0.25 in. (7 mm) × 3 in. (76 mm) × 0.375 in. (10 mm)
top I.D. × O.D.
2.75 in. (70 mm) × 3.1875 in. (80 mm)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Unsurpassed for non-vacuum, high-speed filtration, these clear funnels have internal helicoid ribs to increase the filtration speed.
Cechy i korzyści
  • Vertical outer ribs prevent airlock
  • Glass-clear
  • Autoclavable polymethylpentene plastic; unaffected by corrosive liquids
  • Heat resistant to 177ºC (350ºF)
Informacje prawne
Bel-Art is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP