Kluczowe dokumenty
BAF116610000
SP Bel-Art® indicator bottles
capacity 30 mL (1 oz), polyethylene
Synonim(y):
butelka polietylenowa, butelka z kroplomierzem
About This Item
Kod UNSPSC:
41122800
NACRES:
NB.43
Materiały
polyethylene
opakowanie
pack of 12 ea
producent / nazwa handlowa
Bel-Art F11661-0000
Wysokość
3 in. (76 mm)
76 mm
pojemność
30 mL (1 oz)
Opis ogólny
Podwójne butelki z polietylenu o niskiej gęstości mogą być używane jako butelki typu squirt z dołączoną rurką i jako butelki z zakraplaczem po usunięciu rurki.
Cechy i korzyści
  • Doskonały do stosowania z roztworami wskaźnikowymi lub barwnikami
Informacje prawne
Bel-Art is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)