Kluczowe dokumenty
BAB607601300
SP Bel-Art® H-B Durac® Plus Ultra Low Liquid-In-Glass Thermometer
temp -50-50 °C, immersion level, 76 mm Partial Immersion: (3”)
About This Item
Kod UNSPSC:
41122800
NACRES:
NB.79
Właściwości
graduation 1 °C
immersion level 76 mm Partial Immersion: (3”)
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
HB Instruments B60760-1300
temp measuring range
-50-50 °C
accuracy: ±1.5 °C
accuracy: ±3 °C (below -35°C)
Długość
12 in. (300 mm)
Opis ogólny
Zaprojektowane do pracy w bardzo niskich temperaturach, aby zapewnić, że menisk będzie widoczny w odpowiednich zastosowaniach niskotemperaturowych, termometry te są wyposażone w ciecz niezawierającą rtęci na tle bezołowiowego, białego szkła.
Cechy i korzyści
Zaprojektowane do pracy w bardzo niskich temperaturach, aby zapewnić, że menisk będzie widoczny w odpowiednich zastosowaniach niskotemperaturowych, termometry te są wyposażone w ciecz niezawierającą rtęci na tle bezołowiowego, białego szkła.
  • Identyfikowalne przez NIST
  • Zawierają wielojęzyczną (angielską, francuską, niemiecką, włoską, portugalską i hiszpańską) deklarację dokładności i identyfikowalności.
  • Testowane i sprawdzane przez nasz zespół ds. jakości w USA
  • W celu zwiększenia czytelności należy użyć lupy termometrycznej B61400-7000.
  • Jeśli potrzebujesz indywidualnego raportu z kalibracji termometru, dostępne są fabrycznie skalibrowane termometry lub niestandardowe usługi kalibracji.
Informacje prawne
Bel-Art is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Durac is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)