BAB604000900
SP Bel-Art® H-B Double-Safe™ PFA Coated, Liquid-In-Glass Thermometer
temp 0-230 °F, immersion level, 76 mm Partial Immersion: (3”)
About This Item
Kod UNSPSC:
41122800
NACRES:
NB.79
Polecane produkty
Właściwości
graduation 2 °F
immersion level 76 mm Partial Immersion: (3”)
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
HB Instruments B60400-0900
temp measuring range
0-230 °F
accuracy: ±2 °F
Długość
12 in. (300 mm)
Opis ogólny
Te bezpieczne dla środowiska termometry są pokryte bezpieczną powłoką PFA, która chroni ciecz i szkło w przypadku stłuczenia.
Cechy i korzyści
Te bezpieczne dla środowiska termometry są pokryte powłoką zabezpieczającą PFA, która chroni ciecz i szkło w przypadku stłuczenia.
- Nietoksyczna, biodegradowalna ciecz 1308 z bezołowiowym, żółtym szkłem tylnym zapewnia łatwą czytelność i mniej błędów odczytu
- Idealny do użytku w laboratoriach chemicznych/petrochemicznych, uniwersytetach, instytucjach naukowych, przetwórstwie żywności i napojów, przemyśle farmaceutycznym i medycznym, mleczarniach, browarach i gorzelniach.
- Wyprodukowane i przetestowane przez nasz zespół ds. jakości w USA
- Identyfikowalne przez NIST
- Zawierają wielojęzyczną (angielską, francuską, niemiecką, włoską, portugalską i hiszpańską) deklarację dokładności i identyfikowalności.
- Jeśli potrzebujesz indywidualnego raportu z kalibracji termometru, dostępne są fabrycznie skalibrowane termometry lub niestandardowe usługi kalibracji.
Informacje prawne
Bel-Art is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Double-Safe is a trademark of H-B Instrument Co.
Enviro-Safe is a registered trademark of H-B Instrument Co.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
BAB604000900-1EA | 4065269234470 |